Få mere at vide
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter med ekstra rør
Artikelnummer. p-8561003 Shop alle SI Analytics produkter
Viskositetsområde:
0,8 til 5 cSt
3 til 30 cSt
Omtrentlig konstant:
0.005K
0.03K
Størrelse:
0,53 mm diameter
0,84 mm diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12078183
Brand: SI Analytics™ 285401941
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bestem absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd. SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter med ekstra rør inkluderer et ekstra påfyldnings- og renserør samt gevind for at sikre sikker brug.
  • Velegnet til manuel og automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
  • Den anbefalede minimumsgennemstrømningstid er 200 sekunder
  • Kalibreret
  • Med konstant til automatiske målinger
  • Fyldningsmængde på 18 til 22 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Viskosimeter
Viskositetsområde 3 til 30 cSt
Kalibreret Ja
Omtrentlig konstant 0.03K
Certificeringer/compliance ISO/DIS 3105, DIN 51 562, del 1, BS 133, NFT 60-100
Inkluderer Yderligere rør og gevind
Til brug med (applikation) Til bestemmelse af absolut eller relativ kinematisk viskositet
Størrelse 0,84 mm diameter
Volumen (metrisk) 18 til 22 ml