Få mere at vide
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter med ekstra rør
Shop alle SI Analytics produkter
Viskositetsområde:
0,8 til 5 cSt
3 til 30 cSt
Omtrentlig konstant:
0.005K
0.03K
Størrelse:
0,53 mm diameter
0,84 mm diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til manuel og automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
- Den anbefalede minimumsgennemstrømningstid er 200 sekunder
- Kalibreret
- Med konstant til automatiske målinger
- Fyldningsmængde på 18 til 22 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Viskosimeter |
| Viskositetsområde | 0,8 til 5 cSt |
| Kalibreret | Ja |
| Omtrentlig konstant | 0.005K |
| Certificeringer/compliance | ISO/DIS 3105, DIN 51 562, del 1, BS 133, NFT 60-100 |
| Inkluderer | Yderligere rør og gevind |
| Til brug med (applikation) | Til bestemmelse af absolut eller relativ kinematisk viskositet |
| Størrelse | 0,53 mm diameter |
| Volumen (metrisk) | 18 til 22 ml |