Beskrivelse
- Velegnet til manuel og automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
- Den anbefalede minimumsgennemstrømningstid er 200 sekunder
- Kalibreret
- Med konstant til automatiske målinger
- Fyldningsmængde på 15 til 20 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Viskosimeter |
| Viskositetsområde | 0,8 til 5 cSt |
| Kalibreret | Ja |
| Omtrentlig konstant | 0,005 tusind |
| Certificeringer/compliance | DIN 51 562 del 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
| Inkluderer | Ringmærker |
| Til brug med (applikation) | Til bestemmelse af absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd |
| Størrelse | 0,54 mm diameter |
| Volumen (metrisk) | 15 til 20 ml |