Få mere at vide
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter
Artikelnummer. 12028183 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Viskositetsområde:
0,5 til 3 cSt
0,8 til 5 cSt
1,2 til 10 cSt
10 til 100 cSt
100 til 1000 cSt
1000 til 10.000 cSt
3 til 30 cSt
30 til 300 cSt
5 til 50 cSt
50 til 500 cSt
Omtrentlig konstant:
0,003 tusind
0,005 tusind
0,01 tusind
0,03 tusind
0,05 tusind
0,1 tusind
0,3 tusind
0,5 tusind
10K
1K
Størrelse:
0,47 mm diameter
0,54 mm diameter
0,63 mm diameter
0,84 mm diameter
0,95 mm diameter
1,13 mm diameter
1,50 mm diameter
1,69 mm diameter
2,01 mm diameter
3,60 mm diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskositetsområde Omtrentlig konstant Størrelse Pakningsstørrelse
12028183 30 til 300 cSt 0,3 tusind 1,50 mm diameter Hver
12088173 0,5 til 3 cSt 0,003 tusind 0,47 mm diameter Hver
12078173 0,8 til 5 cSt 0,005 tusind 0,54 mm diameter Hver
10053940 1,2 til 10 cSt 0,01 tusind 0,63 mm diameter Hver
12098173 3 til 30 cSt 0,03 tusind 0,84 mm diameter Hver
10701761 5 til 50 cSt 0,05 tusind 0,95 mm diameter Hver
12008183 10 til 100 cSt 0,1 tusind 1,13 mm diameter Hver
12018183 50 til 500 cSt 0,5 tusind 1,69 mm diameter Hver
12068183 1000 til 10.000 cSt 10K 3,60 mm diameter Hver
12038183 100 til 1000 cSt 1K 2,01 mm diameter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12028183 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285400259
På lager
Bestem absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd. SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter inkluderer ringmærker for at sikre, at de kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger.
  • Velegnet til manuel og automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
  • Den anbefalede minimumsgennemstrømningstid er 200 sekunder
  • Kalibreret
  • Med konstant til automatiske målinger
  • Fyldningsmængde på 15 til 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Viskosimeter
Viskositetsområde 30 til 300 cSt
Kalibreret Ja
Omtrentlig konstant 0,3 tusind
Certificeringer/compliance DIN 51 562 del 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Inkluderer Ringmærker
Til brug med (applikation) Til bestemmelse af absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd
Størrelse 1,50 mm diameter
Volumen (metrisk) 15 til 20 ml