Få mere at vide
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter
Artikelnummer. 12008183 Shop alle SI Analytics produkter
Viskositetsområde:
0,5 til 3 cSt
0,8 til 5 cSt
1,2 til 10 cSt
10 til 100 cSt
100 til 1000 cSt
1000 til 10.000 cSt
3 til 30 cSt
30 til 300 cSt
5 til 50 cSt
50 til 500 cSt
Omtrentlig konstant:
0,003 tusind
0,005 tusind
0,01 tusind
0,03 tusind
0,05 tusind
0,1 tusind
0,3 tusind
0,5 tusind
10K
1K
Størrelse:
0,47 mm diameter
0,54 mm diameter
0,63 mm diameter
0,84 mm diameter
0,95 mm diameter
1,13 mm diameter
1,50 mm diameter
1,69 mm diameter
2,01 mm diameter
3,60 mm diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12008183
Brand: SI Analytics™ 285400242
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bestem absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd. SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter inkluderer ringmærker for at sikre, at de kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger.
  • Velegnet til manuel og automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
  • Den anbefalede minimumsgennemstrømningstid er 200 sekunder
  • Kalibreret
  • Med konstant til automatiske målinger
  • Fyldningsmængde på 15 til 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Viskosimeter
Viskositetsområde 10 til 100 cSt
Kalibreret Ja
Omtrentlig konstant 0,1 tusind
Certificeringer/compliance DIN 51 562 del 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Inkluderer Ringmærker
Til brug med (applikation) Til bestemmelse af absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd
Størrelse 1,13 mm diameter
Volumen (metrisk) 15 til 20 ml