Få mere at vide
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter ikke kalibreret
Artikelnummer. 10561541 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Viskositetsområde:
0,5 til 3 cSt
10 til 100 cSt
Omtrentlig konstant:
0,003 tusind
0,1 tusind
Størrelse:
0,47 mm diameter
1,13 mm diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskositetsområde Omtrentlig konstant Størrelse Pakningsstørrelse
10561541 0,5 til 3 cSt 0,003 tusind 0,47 mm diameter Hver
10460951 10 til 100 cSt 0,1 tusind 1,13 mm diameter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10561541 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285400304
På lager
Bestem absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd. SI Analytics™ Ubbelohde Viscometer Not Calibrated inkluderer ringmærker for at sikre, at de kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger.
  • Velegnet til manuel og automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
  • Den anbefalede minimumsgennemstrømningstid er 200 sekunder
  • Ikke kalibreret
  • Uden konstant til bestemmelse af relativ viskositet
  • Fyldningsmængde på 15 til 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Viskosimeter
Viskositetsområde 0,5 til 3 cSt
Kalibreret Ja
Omtrentlig konstant 0,003 tusind
Certificeringer/compliance DIN 51 562 del 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Inkluderer Ringmærker
Til brug med (applikation) Til bestemmelse af absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd
Størrelse 0,47 mm diameter
Volumen (metrisk) 15 til 20 ml