Få mere at vide
SI Analytics™ Ubbelohde ASTM Viskosimeter
Shop alle SI Analytics produkter
Omtrentlig konstant:
0,003 tusind
0,005 tusind
0,01 tusind
0,03 tusind
0,3 tusind
Størrelse:
0,36 mm diameter
0,46 mm diameter
0,58 mm diameter
0,78 mm diameter
1,36 mm diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til manuel og automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
- Den anbefalede minimumsgennemstrømningstid er 200 sekunder
- Kalibreret med konstant til manuelle målinger
- Fyldningsmængde på 15 til 20 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Viskosimeter |
| Kalibreret | Ja |
| Omtrentlig konstant | 0,003 tusind |
| ASTM-numre | D 446 |
| Certificeringer/compliance | ISO/DIS 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446 |
| Til brug med (applikation) | Manuelle målinger og automatiske målinger |
| Størrelse | 0,36 mm diameter |