Få mere at vide
SI Analytics™ Ubbelohde ASTM Viskosimeter
Artikelnummer. 12028173 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Omtrentlig konstant:
0,003 tusind
0,005 tusind
0,01 tusind
0,03 tusind
0,3 tusind
Størrelse:
0,36 mm diameter
0,46 mm diameter
0,58 mm diameter
0,78 mm diameter
1,36 mm diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Omtrentlig konstant Størrelse Pakningsstørrelse
12028173 0,01 tusind 0,58 mm diameter Hver
10400883 0,003 tusind 0,36 mm diameter Hver
10099880 0,005 tusind 0,46 mm diameter Hver
10588801 0,03 tusind 0,78 mm diameter Hver
10508811 0,3 tusind 1,36 mm diameter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12028173 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285400534
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4525.00 DKK
    3559.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 965.25 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Bestem absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd. SI Analytics™ Ubbelohde ASTM Viskosimeter inkluderer ringmærker for at sikre, at de kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger.
  • Velegnet til manuel og automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
  • Den anbefalede minimumsgennemstrømningstid er 200 sekunder
  • Kalibreret med konstant til manuelle målinger
  • Fyldningsmængde på 15 til 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Viskosimeter
Kalibreret Ja
Omtrentlig konstant 0,01 tusind
ASTM-numre D 446
Certificeringer/compliance ISO/DIS 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446
Til brug med (applikation) Manuelle målinger og automatiske målinger
Størrelse 0,58 mm diameter