Få mere at vide
SI Analytics™ Ubbelohde ASTM Viskosimeter
Artikelnummer. 10508811 Shop alle SI Analytics produkter
Omtrentlig konstant:
0.003K
0.005K
0.01K
0.03K
0.3K
Størrelse:
0,36 mm diameter
0,46 mm diameter
0,58 mm diameter
0,78 mm diameter
1,36 mm diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10508811
Brand: SI Analytics™ 285400567
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bestem absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd. SI Analytics™ Ubbelohde ASTM Viskosimeter inkluderer ringmærker for at sikre, at de kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger.
  • Velegnet til manuel og automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
  • Den anbefalede minimumsgennemstrømningstid er 200 sekunder
  • Kalibreret med konstant til manuelle målinger
  • Fyldningsmængde på 15 til 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Viskosimeter
Kalibreret Ja
Omtrentlig konstant 0.3K
ASTM-numre D 446
Certificeringer/compliance ISO/DIS 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446
Til brug med (applikation) Manuelle målinger og automatiske målinger
Størrelse 1,36 mm diameter