Få mere at vide
asecos™ Type 90 Sikkerhedsopbevaring under bænkskab UB-S-90
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15958062 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Dør stil:
Glidende
Model-:
UB90.060.059.050.S
UB90.060.059.S
UB90.060.089.050.S
UB90.060.089.S
UB90.060.110.050.2S
UB90.060.110.050.S
UB90.060.110.2S
UB90.060.110.S
UB90.060.140.2S
UB90.080.059.060.S
UB90.080.110.060.2S
Vægt (metrisk):
111 kg
123,30 kg
148 kg
150,50 kg
163 kg
180 kg
183,50 kg
193 kg
200,10 kg
244 kg
244,50 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dør stil Model- Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
15958062 Glidende UB90.060.059.S 123,30 kg Hver
15974526 Glidende UB90.060.059.050.S 111 kg Hver
15924506 Glidende UB90.060.089.050.S 148 kg Hver
15904436 Glidende UB90.060.110.050.S 180 kg Hver
15944456 Glidende UB90.060.110.050.2S 183,50 kg Hver
15904496 Glidende UB90.060.089.S 163 kg Hver
15924426 Glidende UB90.060.110.S 193 kg Hver
15994436 Glidende UB90.060.110.2S 200,10 kg Hver
15974396 Glidende UB90.060.140.2S 244 kg Hver
15927476 Glidende UB90.080.059.060.S 150,50 kg Hver
15907476 Glidende UB90.080.110.060.2S 244,50 kg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15958062 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3047200135286
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til indendørs brug
Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: Krop lavet af pulverlakeret stålplade
  • Brugervenlig: skuffer forbliver åbne i enhver position, indersiden af skufferne er helt synlige– adgang til alle containere
  • Sikker: skuffer monteret med jordledning inkl. klemme som standard, tætsvejst sump, skuffer er selvlukkende ved brand
  • Ingen uautoriseret brug: skuffer låsbare med cylinderlås og låsetilstandsindikator (rød/grøn)
  • Mobil: hjul med sokkel (ekstraudstyr), nem flytning af skabet
  • Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning ( DN 50) til et teknisk udsugningssystem
Warranty
Fem år
Specifications
Certificeringer/compliance Brandmodstand 90 minutter, typetestet i henhold til EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 overensstemmelse, GS certificeret, CE kompatibel
Konfiguration 1 x skuffe (pulverlakeret stålplade), 1 x perforeret indsats (rustfrit stål)
Dybde (metrisk) Eksteriør 574 mm
Dybde (metrisk) interiør 452 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 452 x 470 x 502 mm
Dimensioner (D x B x H) 574 x 593 x 600 mm
Dør stil Glidende
Til brug med (applikation) Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 600 mm
Højde (metrisk) interiør 502 mm
Model- UB90.060.059.S
Antal døre 1
Overfladebelægning Pulverlakeret almindelig
Vægt (metrisk) 123,30 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 593 mm
Bredde (metrisk) interiør 470 mm
Farve Lysegrå
Materiale Stål
Produkttype Sikkerhedsskab under bænk