Få mere at vide
asecos™ Type 90 Sikkerhedsopbevaring under bænkskab UB-S-90
Shop alle asecos produkter
Dør stil:
Glidende
Model-:
UB90.060.059.050.S
UB90.060.059.S
UB90.060.089.050.S
UB90.060.089.S
UB90.060.110.050.2S
UB90.060.110.050.S
UB90.060.110.2S
UB90.060.110.S
UB90.060.140.2S
UB90.080.059.060.S
UB90.080.110.060.2S
Vægt (metrisk):
111 kg
123.30 kg
148 kg
150.50 kg
163 kg
180 kg
183.50 kg
193 kg
200.10 kg
244 kg
244.50 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Robust konstruktion og lang levetid: Krop lavet af pulverlakeret stålplade
- Brugervenlig: skuffer forbliver åbne i enhver position, indersiden af skufferne er helt synlige– adgang til alle containere
- Sikker: skuffer monteret med jordledning inkl. klemme som standard, tætsvejst sump, skuffer er selvlukkende ved brand
- Ingen uautoriseret brug: skuffer låsbare med cylinderlås og låsetilstandsindikator (rød/grøn)
- Mobil: hjul med sokkel (ekstraudstyr), nem flytning af skabet
- Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning ( DN 50) til et teknisk udsugningssystem
garanti
Fem år
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Brandmodstand 90 minutter, typetestet i henhold til EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 overensstemmelse, GS certificeret, CE kompatibel |
| Konfiguration | 2 x drawer (sheet steel powder-coated) |
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 502 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 382 mm |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 382 x 979 x 520 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 502 x 1102 x 600 mm |
| Dør stil | Glidende |
| Til brug med (applikation) | Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder |
| Højde (metrisk) Udvendig | 600 mm |
| Højde (metrisk) interiør | 502 mm |
| Vis mere |