Få mere at vide
asecos™ Type 90 Sikkerhedsopbevaring under bænkskab UB-S-90
Artikelnummer. 15927476 Shop alle asecos produkter
Dør stil:
Glidende
Model-:
UB90.060.059.050.S
UB90.060.059.S
UB90.060.089.050.S
UB90.060.089.S
UB90.060.110.050.2S
UB90.060.110.050.S
UB90.060.110.2S
UB90.060.110.S
UB90.060.140.2S
UB90.080.059.060.S
UB90.080.110.060.2S
Vægt (metrisk):
111 kg
123.30 kg
148 kg
150.50 kg
163 kg
180 kg
183.50 kg
193 kg
200.10 kg
244 kg
244.50 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15927476
Brand: asecos™ 3265800135377
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Kun til indendørs brug
Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: Krop lavet af pulverlakeret stålplade
  • Brugervenlig: skuffer forbliver åbne i enhver position, indersiden af skufferne er helt synlige– adgang til alle containere
  • Sikker: skuffer monteret med jordledning inkl. klemme som standard, tætsvejst sump, skuffer er selvlukkende ved brand
  • Ingen uautoriseret brug: skuffer låsbare med cylinderlås og låsetilstandsindikator (rød/grøn)
  • Mobil: hjul med sokkel (ekstraudstyr), nem flytning af skabet
  • Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning ( DN 50) til et teknisk udsugningssystem
garanti
Fem år
Tekniske data
Certificeringer/compliance Brandmodstand 90 minutter, typetestet i henhold til EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 overensstemmelse, CE-konform
Konfiguration 1 x skuffe (pulverlakeret stålplade), 1 x perforeret indsats (rustfrit stål)
Dybde (metrisk) Eksteriør 600 mm
Dybde (metrisk) interiør 482 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 482 x 470 x 702 mm
Dimensioner (D x B x H) 600 x 593 x 800 mm
Dør stil Glidende
Til brug med (applikation) Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 800 mm
Højde (metrisk) interiør 702 mm
Model- UB90.080.059.060.S
Antal døre 1
Overfladebelægning Pulverlakeret almindelig
Vægt (metrisk) 150.50 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 593 mm
Bredde (metrisk) interiør 470 mm
Farve Lysegrå
Materiale Stål
Produkttype Sikkerhedsopbevaring under bænkskab