Få mere at vide
asecos™ Type 90 Sikkerhedsopbevaring under bænkskab UB-S-90
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15924506 Shop alle asecos produkter
Dør stil:
Glidende
Model-:
UB90.060.059.050.S
UB90.060.059.S
UB90.060.089.050.S
UB90.060.089.S
UB90.060.110.050.2S
UB90.060.110.050.S
UB90.060.110.2S
UB90.060.110.S
UB90.060.140.2S
UB90.080.059.060.S
UB90.080.110.060.2S
Vægt (metrisk):
111 kg
123,30 kg
148 kg
150,50 kg
163 kg
180 kg
183,50 kg
193 kg
200,10 kg
244 kg
244,50 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15924506
Brand: asecos™ 3045800135308
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Kun til indendørs brug
Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: Krop lavet af pulverlakeret stålplade
  • Brugervenlig: skuffer forbliver åbne i enhver position, indersiden af skufferne er helt synlige– adgang til alle containere
  • Sikker: skuffer monteret med jordledning inkl. klemme som standard, tætsvejst sump, skuffer er selvlukkende ved brand
  • Ingen uautoriseret brug: skuffer låsbare med cylinderlås og låsetilstandsindikator (rød/grøn)
  • Mobil: hjul med sokkel (ekstraudstyr), nem flytning af skabet
  • Ventilation: integrerede luftkanaler klar til tilslutning ( DN 50) til et teknisk udsugningssystem
garanti
Fem år
Tekniske data
Certificeringer/compliance Brandmodstand 90 minutter, typetestet i henhold til EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 overensstemmelse, GS certificeret, CE kompatibel
Konfiguration 1 x 17,5 liters skuffe (pulverlakeret stålplade)
Dybde (metrisk) Eksteriør 502 mm
Dybde (metrisk) interiør 382 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 382 x 771 x 502 mm
Dimensioner (D x B x H) 502 x 893 x 600 mm
Dør stil Glidende
Til brug med (applikation) Sikker og godkendt opbevaring af brandfarlige farlige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 600 mm
Højde (metrisk) interiør 502 mm
Model- UB90.060.089.050.S
Antal døre 2
Overfladebelægning Pulverlakeret almindelig
Vægt (metrisk) 148 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 893 mm
Bredde (metrisk) interiør 771 mm
Farve Lysegrå
Materiale Stål
Produkttype Sikkerhedsskab under bænk