Få mere at vide
U93631, MedChemExpress
Beskrivelse
U93631 is a GABAA receptor ligand of novel chemical structure with IC50 of 100 nM,and has been shown to induce a rapid, time-dependent decay of GABA-induced whole-cell Cl-currents in recombinant GABAA receptors.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | U93631 |
| CAS | 152273-12-6 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H21N3O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (113.57 mM) |
| SMIL | O=C(C1=C2N(C=N1)C3=C(C=CC=C3)NC2(C)C)OC(C)(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.37 |
| Formel vægt | 299.37 |
| Vis mere |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?