Få mere at vide
U93631, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495847
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495847 5 mg -
16473118 10 mg 10mg
16439676 50 mg -
16414416 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16495847 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100686
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress U93631 is a GABAA receptor ligand of novel chemical structure with IC50 of 100 nM,and has been shown to induce a rapid, time-dependent decay of GABA-induced whole-cell Cl-currents in recombinant GABAA receptors.
U93631 is a GABAA receptor ligand of novel chemical structure with IC50 of 100 nM,and has been shown to induce a rapid, time-dependent decay of GABA-induced whole-cell Cl-currents in recombinant GABAA receptors.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale U93631
CAS 152273-12-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H21N3O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (113.57 mM)
SMIL O=C(C1=C2N(C=N1)C3=C(C=CC=C3)NC2(C)C)OC(C)(C)C
Molekylvægt (g/mol) 299.37
Formel vægt 299.37
Procent renhed 99.85%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.