Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals U0126,≥ 99 %
Artikelnummer. p-7082264
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
25 mg
100 mg
300 mg
missing translation for 'unitSize'
300mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15423859
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals J61246.MC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Selective inhibitor of mitogen-activated protein kinases MEK-1 and MEK-2 | CAS: 109511-58-2 | C18H16N6S2, C18H16N6S2 | 380.49 g/mol
U0126, anvendes som en selektiv MAP Kinase Kinase (MKK, MEK) hæmmer. U-0126 er blevet observeret at inhibere promotorer indeholdende et AP-1-responselement, mens det i modsætning hertil ikke har nogen effekt på promotorer, der mangler en AP-1-responsgruppe. U-0126 er også nyttig i neuronale undersøgelser i mus, da det udviser hæmmende virkninger mod oxidativt stress. U-0126 er en aktivator af PGC-1, mtTFA og nuklear respiratorisk faktor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109511-58-2
Molekylær formel C18H16N6S2
Synonym 1,4-diamino-2,3-dicyano-1,4-bis(2-aminophenylthio)butadien
Spezifikation
Mængde 100 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) Selektiv inhibitor af mitogen-aktiverede proteinkinaser MEK-1 og MEK-2
Formel vægt 380,49 g/mol
Opløselighed Opløselig i DMSO; Dårligt opløseligt i ethanol og vand
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
InChI nøgle DVEXZJFMOKTQEZ-JYFOCSDGSA-N
SMIL N\C(SC1=CC=CC=C1N)=C(\C#N)/C(/C#N)=C(\N)SC1=CC=CC=C1N
IUPAC navn (2Z,3Z)-bis({amino[(2-aminophenyl)sulfanyl]methylidene})butanedinitrile
Molekylvægt (g/mol) 380.49
Assay ≥99 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt