Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals U0126, 99+%
Artikelnummer. 15413859
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
300 mg
Pakningsstørrelse:
300mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15413859 25 mg -
15423859 100 mg -
15403859 300 mg 300mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15413859 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61246.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1438.20 DKK
    1181.65 DKK / 25mg
    Spare 256.55 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Selektiv hæmmer af mitogenaktiverede proteinkinaser MEK-1 og MEK-2 | CAS: 109511-58-2 | C18H16N6S2, C18H16N6S2 | 380,49 g/mol
U0126, anvendes som en selektiv MAP Kinase Kinase (MKK, MEK) hæmmer. U-0126 er blevet observeret at inhibere promotorer indeholdende et AP-1-responselement, mens det i modsætning hertil ikke har nogen effekt på promotorer, der mangler en AP-1-responsgruppe. U-0126 er også nyttig i neuronale undersøgelser i mus, da det udviser hæmmende virkninger mod oxidativt stress. U-0126 er en aktivator af PGC-1, mtTFA og nuklear respiratorisk faktor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109511-58-2
Molekylær formel C18H16N6S2​​​
Synonym 1,4-diamino-2,3-dicyano-1,4-bis(2-aminophenylthio)butadien
Tekniske data
Mængde 25 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) Selektiv inhibitor af mitogen-aktiverede proteinkinaser MEK-1 og MEK-2
Formel vægt 380,49 g/mol
Opløselighed Opløselig i DMSO; Dårligt opløseligt i ethanol og vand
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
Assay ≥99 %