Få mere at vide
Poulten Selfe™ U-rør viskosimeter
Viskositetsområde:
0,9 til 3 cSt
2 til 10 cSt
20 til 100 cSt
200 til 1000 cSt
2000 til 10.000 cSt
6 til 30 cSt
60 til 300 cSt
600 til 3000 cSt
Størrelse:
B
C
D
E
EN
F
G
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- PSL-kalibrerede viskosimeter leveres med UKAS-certifikater, der giver en officiel forsikring om kompetencen af det udførte kalibreringsarbejde. UKAS kalibreringscertifikater, som opfylder kravene vedr ISO 9000, er udstedt af PSL Calibration Laboratory, som er et National Measurement Accreditation Service akkrediteret laboratorium.
- Type BS/U, IP71. Velegnet til transparente væsker. Nominel totallængde 300 mm. Ca. prøvestørrelse 13mL til 40mL.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | U-rør viskosimeter |
| Viskositetsområde | 0,9 til 3 cSt |
| Certificeringer/compliance | UKAS, ISO 9000 |
| Størrelse | EN |
| Volumen (metrisk) | 18 mL |