Få mere at vide
Poulten Selfe™ U-rør viskosimeter
Artikelnummer. 13161023
Skift visning
Viskositetsområde:
0,9 til 3 cSt
2 til 10 cSt
20 til 100 cSt
200 til 1000 cSt
2000 til 10.000 cSt
6 til 30 cSt
60 til 300 cSt
600 til 3000 cSt
Størrelse:
B
C
D
E
EN
F
G
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskositetsområde Størrelse unitSize
13161023 0,9 til 3 cSt EN Hver
13171023 2 til 10 cSt B Hver
13101033 60 til 300 cSt E Hver
13121033 600 til 3000 cSt G Hver
13131033 2000 til 10.000 cSt B Hver
13191023 20 til 100 cSt D Hver
13181023 6 til 30 cSt C Hver
13111033 200 til 1000 cSt F Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 13161023 Leverandør Poulten Selfe™ Leverandørnr. 1619/01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til gennemsigtige væsker. Med UKAS certifikat for kalibrering
  • PSL-kalibrerede viskosimeter leveres med UKAS-certifikater, der giver en officiel forsikring om kompetencen af det udførte kalibreringsarbejde. UKAS kalibreringscertifikater, som opfylder kravene vedr ISO 9000, er udstedt af PSL Calibration Laboratory, som er et National Measurement Accreditation Service akkrediteret laboratorium.
  • Type BS/U, IP71. Velegnet til transparente væsker. Nominel totallængde 300 mm. Ca. prøvestørrelse 13mL til 40mL.
Tekniske data
Produkttype U-rør viskosimeter
Viskositetsområde 0,9 til 3 cSt
Certificeringer/compliance UKAS, ISO 9000
Størrelse EN
Volumen (metrisk) 18 mL