missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Witeg™ U-Shaped Drying Tube

Artikelnummer. 11897690
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
125 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
11897690 125 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11897690 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. 2 116 125
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Aids in keeping vessels free of moisture.

  • Length of 125 mm
  • Inner diameter of 16 mm
  • Manufactured from borosilicate glass

Tekniske data

Til brug med (applikation) Keeping vessels free of moisture
Længde (metrisk) 125 mm
Type Drying Tube
Materiale Borosilicate glass
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.