Få mere at vide
Labcon U-Pette™ Dispensere til blodoverføring
Artikelnummer. 17404372 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Mængde:
500 pakker
Artikelnummer. Mængde
17404372 500 pakker
1 options
Artikelnummer. 17404372 Leverandør Labcon Leverandørnr. 76265000009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2795.00 DKK
    2318.34 DKK / Pakke med 500
    Spare 476.66 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Disse blodoverføringsdispensere er til brug sammen med instrumenter til plejetestning.
U-Pette™ Bloddispenser til Point of Care-testpatroner dispenserer let bloddråber uden behov for at åbne opsamlingsrør.
  • Uddeler en eller flere dråber blod
  • Passer til standard blodrør af glas eller plastik med gummiprop
  • Inkluderer kanyle i rustfrit stål
  • Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Produkttype Dispenser til bloddråber
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Point of Care-testinstrumenter
Mængde 500 pakker