Få mere at vide
uvex u-fit sikkerhedshandsker
Artikelnummer. 31903211 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
6, X-Small
7, Lille
8, Medium
9, Større
10, X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
31903211 10, X-Large
31903203 6, X-Small
31903167 7, Lille
31903181 8, Medium
31903178 9, Større
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31903211 Leverandør uvex Leverandørnr. 6072710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.35 DKK
    68.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.60 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Handskerne giver pålidelig beskyttelse og komfortabel, præcis arbejde i forskellige anvendelser såsom kemi, medicin, fødevareindustri og produktion.
  • U-fit-serien af højkvalitets engangshandsker er lavet af NBR og sikrer et højt sikkerheds- og funktionalitetsniveau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Sundhedspleje, Laboratorie, Industri
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Engangshandsker
Størrelse 10, X-Large