Få mere at vide
uvex U-Fit Lite Nitrile Chemical Protection Gloves
Artikelnummer. p-7236918 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Artikelnummer. 15397142
Brand: uvex 6059709
Uvex U-Fit Lite disposable safety gloves are extremly lightweight, while still providing good protection against dirt and oil. Gloves are touchscreen compatible and ideal for light precision assembly work.
  • Lightweight, durable disposable NBR gloves
  • Texturized fingertips for enhanced grip
  • Reliable spray protection when handling chemicals such as acids, alkalis, solids, or aqueous saline solutions
  • Silicone-free according to the imprint test
  • Touchscreen compatible
  • Food safe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Accelerator gratis Ja
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Glat
Latex fri Ja
Materiale Nitrilgummi
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.08 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril handsker
Størrelse 9
Sterilitet Ikke steril
EN ISO 374-1 Type C
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER K
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Mængde Æske med 100 stk
Serie U-Fit Lite
Længde (metrisk) 24 cm