Få mere at vide
Sampling Systems™ UD Doser
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Prøvetagerhus 316L rustfrit stål
- Prøvekammeret er designet således, at ydersiden af sprøjten ikke er kontamineret under prøveudtagningen
- Sprøjten kan derfor bruges som en bærebeholder til at tage prøver tilbage til laboratoriet
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Længde (metrisk) | 600 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sampling Systems™ UD Doser >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion