Få mere at vide
uvex U-Chem 3500 sikkerhedshandske
Artikelnummer. p-7228494 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Artikelnummer. 17797739
Brand: uvex 6018807
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De Uvex U-chem 3500 kemikaliebeskyttelseshandsker er ideelle til håndtering af en række forskellige kemikalier.
  • Kemikaliebeskyttelseshandske med kappe til håndtering af en række forskellige kemikalier
  • Fuldt belagt med chloropren og nitrilgummi (NBR)
  • Topmateriale i bomuld
  • Fremragende greb på varme og våde emner
  • Høj modstandsdygtighed over for acetone, rengøringsmidler, klæbemidler og opløsningsmidler
  • Meget behagelig at have på takket være sømløs bomuldsfor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 388:2016 (3 1 2 1 X), EN 374: Type A (ACJKLMNOPST), EN 407 (X 1 XXXX)
Farve Orange
Latex fri Ja
Materiale Bomuld, NBR
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 7