Få mere at vide
uvex U-Chem 3500 sikkerhedshandske
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Beskrivelse
- Kemikaliebeskyttelseshandske med kappe til håndtering af en række forskellige kemikalier
- Fuldt belagt med chloropren og nitrilgummi (NBR)
- Topmateriale i bomuld
- Fremragende greb på varme og våde emner
- Høj modstandsdygtighed over for acetone, rengøringsmidler, klæbemidler og opløsningsmidler
- Meget behagelig at have på takket være sømløs bomuldsfor
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 388:2016 (3 1 2 1 X), EN 374: Type A (ACJKLMNOPST), EN 407 (X 1 XXXX) |
| Farve | Orange |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Bomuld, NBR |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Størrelse | 11 |