Få mere at vide
uvex U-Chem 3100 Kemikaliebeskyttelseshandsker
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
Beskrivelse
- Kemikaliebeskyttelseshandsker af nitrilbutadiengummi (NBR).
- En ekstra belægning forbedrer grebet ved håndtering af våde/olieagtige genstande
- Ideel til en lang række applikationer, der kræver mekanisk beskyttelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (AJKLMO) |
| Farve | Sort |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Bomuld, NBR |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Størrelse | 11 |