Få mere at vide
uvex U-Chem 3100 Kemikaliebeskyttelseshandsker
Artikelnummer. 17260521 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17260521 10 10 par
17240521 8 -
17250521 9 -
17717639 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17260521 Leverandør uvex Leverandørnr. 6096810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.00 DKK
    902.92 DKK / 10 par
    Spare 37.08 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Handskerne er konstrueret af nitril-butadien-gummi (NBR) med en bomuldsinterlock-foring, en ekstra belægning for at forbedre grebet ved håndtering af våde eller olieagtige genstande.
  • Kemikaliebeskyttelseshandsker af nitrilbutadiengummi (NBR).
  • En ekstra belægning forbedrer grebet ved håndtering af våde/olieagtige genstande
  • Ideel til en lang række applikationer, der kræver mekanisk beskyttelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Laboratorie
Belægningsmateriale NBR
Farve Sort
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 10
EN388 Standard 4121X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER AJKLMO
Til brug med (applikation) Biler, kemikaliehåndtering, metalarbejde, mekanik og sandblæsning
Køn Unisex
Handske manchet stil Handske
Serie U-Chem 3100