Få mere at vide
uvex U-Chem 3100 Kemikaliebeskyttelseshandsker
Handskerne er konstrueret af nitril-butadien-gummi (NBR) med en bomuldsinterlock-foring, en ekstra belægning for at forbedre grebet ved håndtering af våde eller olieagtige genstande.
Brand: uvex 6096809
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Kemikaliebeskyttelseshandsker af nitrilbutadiengummi (NBR).
- En ekstra belægning forbedrer grebet ved håndtering af våde/olieagtige genstande
- Ideel til en lang række applikationer, der kræver mekanisk beskyttelse
Tekniske data
Laboratorie | |
Sort | |
Nitril | |
9 | |
Type A | |
Biler, kemikaliehåndtering, metalarbejde, mekanik og sandblæsning | |
Handske |
NBR | |
Ja | |
Kemikaliebestandige handsker | |
4121X | |
AJKLMO | |
Unisex | |
U-Chem 3100 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
uvex U-Chem 3100 Kemikaliebeskyttelseshandsker > 9
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion