Få mere at vide
uvex U-Cap Sport Bump Cap - Kort skygge
Artikelnummer. p-7221919 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
55 til 59 cm
60 til 63 cm
Artikelnummer. 17269221
Brand: uvex 9794403
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En innovativ bump cap med et hårdt skalelement og honeycomb-struktur til at absorbere stød, udover at reducere risikoen for hovedskader. Design med kort skygge sikrer et bredere synsfelt opad.
  • Ideel til områder, hvor hjelme ikke er obligatoriske, men der stadig er risiko for hovedskader
  • Innovativt hårdt skalelement i bæltedyr-design, honeycomb struktur og stødabsorberende elementer
  • Pålidelig stødbeskyttelse i overensstemmelse med EN 812
  • Kort skygge sikrer et bredere synsfelt opad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Engangs Genanvendelig
Produkttype Bump Cap
Størrelse 55 til 59 cm
Inkluderer Armadillo-Style Hard Shell
Til brug med (applikation) Construction, Machine Operation, Masonry, Painting, and Tunnel Work
Ventileret Udluftet
Hovedstil Baseball kasket