Få mere at vide
uvex U-Cap Sport Bump Cap - Kort skygge
Artikelnummer. 17279221 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
55 til 59 cm
60 til 63 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17279221 60 til 63 cm
17269221 55 til 59 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17279221 Leverandør uvex Leverandørnr. 9794404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00 DKK
    188.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 16.88 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
En innovativ bump cap med et hårdt skalelement og honeycomb-struktur til at absorbere stød, udover at reducere risikoen for hovedskader. Design med kort skygge sikrer et bredere synsfelt opad.
  • Ideel til områder, hvor hjelme ikke er obligatoriske, men der stadig er risiko for hovedskader
  • Innovativt hårdt skalelement i bæltedyr-design, honeycomb struktur og stødabsorberende elementer
  • Pålidelig stødbeskyttelse i overensstemmelse med EN 812
  • Kort skygge sikrer et bredere synsfelt opad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Produkttype Bump Cap
Størrelse 60 til 63 cm
Ventileret Udluftet
Hovedstil Baseball kasket