Få mere at vide
uvex U-Cap Sport Bump Cap - Lang skygge
Artikelnummer. 17259221 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Farve:
Sort
Størrelse:
52 til 54 cm
55 til 59 cm
60 til 63 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Størrelse Pakningsstørrelse
17259221 Sort 60 til 63 cm -
17239221 Sort 52 til 54 cm Hver
17249221 Sort 55 til 59 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17259221 Leverandør uvex Leverandørnr. 9794402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00 DKK
    188.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 16.88 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
En innovativ bump cap med et hårdt skalelement og honeycomb-struktur til at absorbere stød, udover at reducere risikoen for hovedskader. Lang skygge giver øget solbeskyttelse.
  • Ideel til områder, hvor hjelme ikke er obligatoriske, men der stadig er risiko for hovedskader
  • Innovativt hårdt skalelement i bæltedyr-design, honeycomb struktur og stødabsorberende elementer
  • Pålidelig stødbeskyttelse i overensstemmelse med EN 812
  • Lang skygge giver øget solbeskyttelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Produkttype Bump Cap
Størrelse 60 til 63 cm
Ventileret Udluftet
Hovedstil Baseball kasket