Få mere at vide
uvex U-Cap Sport Bump Cap - Lang skygge
Shop alle Uvex produkter
Farve:
Sort
Størrelse:
52 til 54 cm
55 til 59 cm
60 til 63 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ideel til områder, hvor hjelme ikke er obligatoriske, men der stadig er risiko for hovedskader
- Innovativt hårdt skalelement i bæltedyr-design, honeycomb struktur og stødabsorberende elementer
- Pålidelig stødbeskyttelse i overensstemmelse med EN 812
- Lang skygge giver øget solbeskyttelse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bump Cap |
| Farve | Sort |
| Engangs | Genanvendelig |
| Design Type | Long Brim |
| Model- | 9024 U-Cap Sport |
| Størrelse (metrisk) | 55 to 59 cm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 812:2012 |
| Størrelse | 55 til 59 cm |
| Inkluderer | Armadillo-Style Hard Shell |
| Vis mere |