Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals U-73122, 95 %
Artikelnummer. p-7082334
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
1mg
5mg
Product Code. 15455189
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals J62898.#0
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Det bruges som phospholipase C, phospholipase A2 og 5-LO inhibitor. Det er også bestemt, at i SK-N-SH neuroblastomceller hæmmer U-73122 agonist-induceret nedregulering af muskarine receptorer. Derudover er det et nyttigt værktøj til at undersøge receptor-medieret PI-omsætning i signaltransduktion. U-73122 er en potent hæmmer af human neutrofil adhæsion til biologiske overflader (IC50 = 50 nM) såvel som adhæsionsafhængig granule exocytose og oxidativ burst. U-73343 (sc-201422) er nyttig som en negativ kontrol til undersøgelser af U-73122 phospholipase C-antagonisme og dens cellulære konsekvenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Hæmmer phospholipase C-aktivering og hæmmer nedreguleringen af muskarine receptorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112648-68-7
Molekylær formel C29H40N2O3, C29H40N2O3
Synonym 1-[6-[((17beta)-3-methoxyestra-1,3,5[10]-trien-17-yl)amino]hexyl]pyrrol-2,5-dion
Specifications
Mængde 5 mg
Oversigt Råhvid
Til brug med (applikation) Inhibitor af phospholipase C-aktivering og hæmmer nedreguleringen af muskarine receptorer
Formel vægt 464,65 g/mol
Opløselighed Opløselig i DMSO, ethanol eller DMF ved ca. 0,5 mg/ml; Kan kræve opvarmning eller blanding natten over; Uopløseligt i vand
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Krystallinsk fast stof
InChI nøgle LUFAORPFSVMJIW-ZRJUGLEFSA-N
SMIL COC1=CC=C2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CCC2=C1)NCCCCCCN1C(=O)C=CC1=O
IUPAC navn 1-(6-{[(1S,3aS,3bR,9bS,11aS)-7-methoxy-11a-methyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]amino}hexyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 464.65
Assay ≥99 %
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • U-73122
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: U-73122