Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals U-73122, 95 %
Beskrivelse
Det bruges som phospholipase C-, phospholipase A2- og 5-LO-hæmmer. Det er også fastslået, at U-73122 i SK-N-SH neuroblastomceller hæmmer agonistinduceret nedregulering af muskarinreceptorer. Derudover er det et nyttigt værktøj til at undersøge receptormedieret PI-udskiftning i signaltransduktion. U-73122 er en potent hæmmer af menneskelig neutrofil adhæsion til biologiske overflader (IC50 = 50 nM) samt adhæsionsafhængig granuleexocytose og oxidativ eksplosion. U-73343 (sc-201422) er nyttig som negativ kontrol for undersøgelser af U-73122 fosfolipase C-antagonisme og dens cellulære konsekvenser.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Hæmmer af phospholipase C-aktivering og hæmmer nedreguleringen af muskarinreceptorer.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 mg |
| Oversigt | Råhvid |
| Til brug med (applikation) | Inhibitor af phospholipase C-aktivering og hæmmer nedreguleringen af muskarine receptorer |
| Formel vægt | 464,65 g/mol |
| Opløselighed | Opløselig i DMSO, ethanol eller DMF ved ca. 0,5 mg/ml; Kan kræve opvarmning eller blanding natten over; Uopløseligt i vand |
| Produkttype | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Krystallinsk fast stof |
| Assay | ≥99 % |