Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals U-73122, 95 %
Artikelnummer. 15465189
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15465189 1 mg 1mg
15455189 5 mg 5mg
15475189 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15465189 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62898.M^
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112648-68-7 | C29H40N2O3, C29H40N2O3 | 464,65 g/mol
Det bruges som phospholipase C-, phospholipase A2- og 5-LO-hæmmer. Det er også fastslået, at U-73122 i SK-N-SH neuroblastomceller hæmmer agonistinduceret nedregulering af muskarinreceptorer. Derudover er det et nyttigt værktøj til at undersøge receptormedieret PI-udskiftning i signaltransduktion. U-73122 er en potent hæmmer af menneskelig neutrofil adhæsion til biologiske overflader (IC50 = 50 nM) samt adhæsionsafhængig granuleexocytose og oxidativ eksplosion. U-73343 (sc-201422) er nyttig som negativ kontrol for undersøgelser af U-73122 fosfolipase C-antagonisme og dens cellulære konsekvenser.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Hæmmer phospholipase C-aktivering og hæmmer nedreguleringen af muskarine receptorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112648-68-7
Molekylær formel C29H40N2O3
Synonym 1-[6-[((17beta)-3-methoxyestra-1,3,5[10]-trien-17-yl)amino]hexyl]pyrrol-2,5-dion
Tekniske data
Mængde 1 mg
Oversigt Råhvid
Til brug med (applikation) Inhibitor af phospholipase C-aktivering og hæmmer nedreguleringen af muskarine receptorer
Formel vægt 464,65 g/mol
Opløselighed Opløselig i DMSO, ethanol eller DMF ved ca. 0,5 mg/ml; Kan kræve opvarmning eller blanding natten over; Uopløseligt i vand
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Krystallinsk fast stof
Assay ≥99 %