Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals U-73122, 95 %
Beskrivelse
Det bruges som phospholipase C, phospholipase A2 og 5-LO inhibitor. Det er også bestemt, at i SK-N-SH neuroblastomceller hæmmer U-73122 agonist-induceret nedregulering af muskarine receptorer. Derudover er det et nyttigt værktøj til at undersøge receptor-medieret PI-omsætning i signaltransduktion. U-73122 er en potent hæmmer af human neutrofil adhæsion til biologiske overflader (IC50 = 50 nM) såvel som adhæsionsafhængig granule exocytose og oxidativ burst. U-73343 (sc-201422) er nyttig som en negativ kontrol til undersøgelser af U-73122 phospholipase C-antagonisme og dens cellulære konsekvenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mg |
| Oversigt | Råhvid |
| Til brug med (applikation) | Inhibitor af phospholipase C-aktivering og hæmmer nedreguleringen af muskarine receptorer |
| Formel vægt | 464,65 g/mol |
| Opløselighed | Opløselig i DMSO, ethanol eller DMF ved ca. 0,5 mg/ml; Kan kræve opvarmning eller blanding natten over; Uopløseligt i vand |
| Produkttype | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Krystallinsk fast stof |
| InChI nøgle | LUFAORPFSVMJIW-ZRJUGLEFSA-N |
| SMIL | COC1=CC=C2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CCC2=C1)NCCCCCCN1C(=O)C=CC1=O |
| IUPAC navn | 1-(6-{[(1S,3aS,3bR,9bS,11aS)-7-methoxy-11a-methyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]amino}hexyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- U-73122
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: U-73122