Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (-)-U-50488 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001404
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001404 10 mg
18045552 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001404 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0496/10
Standard selective κ agonist. More active enantiomer of (±)-U-50488 (Cat. No. 0495)
More active enantiomer of (±)-U-50488 .
Racemate and (+)-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114528-79-9
Molekylær formel C19H29Cl3N2O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-U-50488 hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 405.79
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 423.80