Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (+)-U-50488 hydrochloride
Beskrivelse
Less active enantiomer of (±)-U-50488 .
Racemate and (-)-enantiomer also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-U-50488 hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 405.79 |
| Renhed | >99% |