Få mere at vide
Tocris Bioscience™ U 46619
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001377
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30001377 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30001377 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1932/1
Potent, stable thromboxane A2 (TP) receptor agonist
PGH2 (TXA2) analog that is a potent and stable thromboxane A2 (TP) receptor agonist (EC50 = 0.035 μM). Potently stimulates TP receptor-mediated, but not other prostaglandin receptor-mediated responses in various in vitro preparations. Activates ERK-1 and ERK-2 in HEK 293 cells expressing TPα and TPβ receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale U 46619
CAS 56985-40-1
Mængde 1 mg
Molekylær formel C21H34O4
Formel vægt 350.5
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 350.499