Få mere at vide
U-2 OS (human osterogenic sarcoma) Whole cell lysate, Non-denatured; Abnova
Beskrivelse
- Tissue: Bone
- Host: Human
- Lysis Buffer: Modified RIPA lysis buffer: 50mM Tris-HCl pH 7.4, 150mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF
- Storage buffer: In modified RIPA lysis buffer
Western Blotting, Immunoprecipitation
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Væv | Bone |
| Oversigt | Whole cell lysate (non-denatured) |
| Lyseringsbuffer | Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. |
| Fremstillingsmetode | Cell lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay). |
| Kvalitetskontrol test | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Mængde | 200 μg |
| Opbevaringsbuffer | In modified RIPA Lysis Buffer. |
| Værtsarter | Human |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 200UG U-2 OS (human osterogenic sarcoma) whole cel
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium phosphatemonobasic, sodium phosphate dibasic