Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals U-0521, 98 %
Artikelnummer. 15418719
Mængde:
20 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
20mg
Artikelnummer. 15418719
Brand: Thermo Scientific Chemicals J67355.MC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5466-89-7
Molekylær formel C10H12O3
Synonym 3',4'-Dihydroxy-2-methylpropiophenone;
Tekniske data
Mængde 100 mg
Oversigt White
Formel vægt 180.20
Smeltepunkt 79°C to 81°C
Produkttype U-0521, 98%
Form Solid
Assay 98%