Få mere at vide
U-0521, 98 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 20 mg |
| Oversigt | Hvid |
| Formel vægt | 180.20 |
| Smeltepunkt | 79 °C til 81 °C |
| Produkttype | U-0521, 98 % |
| Form | Fast stof |
| Assay | 98% |