Få mere at vide
TZ9, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490028
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490028 5 mg
16453577 50 mg
16447558 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16490028 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18643
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress TZ9 is a novel inhibitor of Rad6 ubiquitin conjugating enzyme(E2 enzyme); inhibits MDA-MB-231 cell proliferation with IC50 of ∼6 uM.
TZ9 is a novel inhibitor of Rad6 ubiquitin conjugating enzyme(E2 enzyme)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TZ9
Fysisk form Solid
CAS 1002789-86-7
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H14N6O4
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 40 mg/mL (109.19 mM)
SMIL O=C(OCC1=NC(N)=NC(NC2=CC=CC=C2)=N1)C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 366.33
Formel vægt 366.33
Procent renhed 99.26%