Description
- Fremragende barriere mod fine partikler og fibre
- Ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet
- Tyvek lynlås og lynlåsklap for øget beskyttelse
- Sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet
- Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet elastik i taljen
- Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler
- Anvendelser omfatter medicinalindustrien, laboratorier, kosmetik, optik og elektronik
- Syede indvendige sømme for at hjælpe med at reducere forurening fra indersiden til ydersiden af tøjet
- Vedhæftede overtrækssko bestående af beklædningsmateriale med friktionsbelagt sål for at give ekstra skridsikkerhed
Specifications
Specifications
| Produkttype | Beskyttelsesdragter med hætte |
| Størrelse | 2X-stor |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Hvid |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Hætte type | 3 paneler |
| Lukketype | Lynlås med stormklap |
| Show More |