Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 500 Labo Overall
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15234191 Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 15234191
Brand: DuPont™ D14529869
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. DuPont™ Tyvek™ CHF7 Hooded Laboratory Coveralls er robuste, men alligevel lette med en 3-delt hætte og kile for forbedret pasform.
  • Fremragende barriere mod fine partikler og fibre
  • Ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet
  • Tyvek lynlås og lynlåsklap for øget beskyttelse
  • Sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet
  • Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet elastik i taljen
  • Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler
  • Anvendelser omfatter medicinalindustrien, laboratorier, kosmetik, optik og elektronik
  • Syede indvendige sømme for at hjælpe med at reducere forurening fra indersiden til ydersiden af tøjet
  • Vedhæftede overtrækssko bestående af beklædningsmateriale med friktionsbelagt sål for at give ekstra skridsikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse X-Large
Materiale HDPE
Farve Hvid
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype Lynlås med stormklap
Sømtype Sammenføjet, Tapet
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 5 og 6, EN 1073-2
Oversigt Lynlåsklap, tunnelmanchet og ansigtselastikker
Størrelse (metrisk) bryst 108 til 116 cm