Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 500 Labo Overall
Giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. DuPont™ Tyvek™ CHF7 Hooded Laboratory Coveralls er robuste, men alligevel lette med en 3-delt hætte og kile for forbedret pasform.
Brand: DuPont™ D14529838
71.26 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24380" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Fremragende barriere mod fine partikler og fibre
- Ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet
- Tyvek lynlås og lynlåsklap for øget beskyttelse
- Sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet
- Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet elastik i taljen
- Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler
- Anvendelser omfatter medicinalindustrien, laboratorier, kosmetik, optik og elektronik
- Syede indvendige sømme for at hjælpe med at reducere forurening fra indersiden til ydersiden af tøjet
- Vedhæftede overtrækssko bestående af beklædningsmateriale med friktionsbelagt sål for at give ekstra skridsikkerhed
Tekniske data
Beskyttelsesdragter med hætte | |
HDPE | |
Elastik | |
Elastik | |
3 paneler | |
Sammenføjet, Tapet | |
Lynlåsklap, tunnelmanchet og ansigtselastikker |
Lille | |
Hvid | |
Elastik | |
Hætte | |
Lynlås foran med stormklap | |
Kategori III, Type 5 og 6, EN 1073-2 | |
84 til 92 cm |