Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 500 Labo Overall
Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beschreibung
- Fremragende barriere mod fine partikler og fibre
- Ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet
- Tyvek lynlås og lynlåsklap for øget beskyttelse
- Sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet
- Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet elastik i taljen
- Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler
- Anvendelser omfatter medicinalindustrien, laboratorier, kosmetik, optik og elektronik
- Syede indvendige sømme for at hjælpe med at reducere forurening fra indersiden til ydersiden af tøjet
- Vedhæftede overtrækssko bestående af beklædningsmateriale med friktionsbelagt sål for at give ekstra skridsikkerhed
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Beskyttelsesdragter med hætte |
| Størrelse | 3X-Large |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Hvid |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Hætte type | 3 paneler |
| Lukketype | Lynlås foran med stormklap |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur