Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 500 Labo Overall
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11753113 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11753113 Lille Pakke med 25
15254191 3X-Large -
11763113 3X-Large Pakke med 25
15204191 Lille -
15224191 Medium -
11743113 Medium Pakke med 25
11713113 Større Pakke med 25
15214191 Større -
11733113 2X-stor Pakke med 25
15244191 2X-stor -
11723113 X-Large Pakke med 25
15234191 X-Large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11753113 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D14529838
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. DuPont™ Tyvek™ CHF7 Hooded Laboratory Coveralls er robuste, men alligevel lette med en 3-delt hætte og kile for forbedret pasform.
  • Fremragende barriere mod fine partikler og fibre
  • Ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet
  • Tyvek lynlås og lynlåsklap for øget beskyttelse
  • Sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet
  • Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet elastik i taljen
  • Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler
  • Anvendelser omfatter medicinalindustrien, laboratorier, kosmetik, optik og elektronik
  • Syede indvendige sømme for at hjælpe med at reducere forurening fra indersiden til ydersiden af tøjet
  • Vedhæftede overtrækssko bestående af beklædningsmateriale med friktionsbelagt sål for at give ekstra skridsikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse Lille
Materiale HDPE
Farve Hvid
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype Lynlås foran med stormklap
Sømtype Sammenføjet, Tapet
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 5 og 6, EN 1073-2
Oversigt Lynlåsklap, tunnelmanchet og ansigtselastikker
Størrelse (metrisk) bryst 84 til 92 cm