Få mere at vide
DuPont™ Tychem 6000 Grå Overboot
Artikelnummer. 11783524 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Emballagemængde:
25/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Emballagemængde Pakningsstørrelse
11783524 25/Pk. Pakke med 50
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11783524 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D13396376
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2800.29 DKK
    1942.09 DKK / Pakke med 50
    Spare 858.20 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tilbyder forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer. DuPont™ Tychem™ 6000 F Støvleovertræk er lavet af et let og slidstærkt stof bestående af en proprietær barrierefilm lamineret til en kraftig Tyvek substrat.
  • Fikseringsbånd
  • Antistatisk behandling
  • Sålen er delvist syet
  • Med skridhæmmende sål
  • Stænksikker, men ikke helt væsketæt
  • Fremragende beskyttelse mod kemisk gennemtrængning af en lang række kemikalier
  • Beskytter personale mod talrige giftige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier (selv under tryk), partikler, biofarer og visse kemiske krigsførelsesmidler
  • Anvendes til en bred vifte af applikationer fra kemisk spildoprensning, nødberedskab til militære og petrokemiske applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Universel
Materiale Tychem
Farve Grå
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Sål Type Anti-skrid
Tykkelse 70μ m
Emballagemængde 25/Pk.
Modstand Væske
Produkttype Støvleovertræk