Beskrivelse
- Skinnebenslængde
- Med bindebånd i nakke og talje
- Antistatisk behandling
- Fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse), er ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet
- Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler
- Anvendelser omfatter lægemiddelhåndtering, kemisk beskyttelse, bly- og asbestbekæmpelse/-sanering, generel vedligeholdelse/drift, spraymaling og generel oprydning
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Forklæde |
| Størrelse | Universel |
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Slips |
| Konstruktion | Flash-spundet HDPE |
| Inkluderer | Bindebånd i nakke og talje |
| Certificeringer/compliance | PPE kategori 1, EN 1149-5 |
| nr. pr. pakke | 100/kasse |
| Emballagetype | Volumen |
| Vis mere |